Läs mer
Hydroxylaminsulfat, TRC
Produktkod. 30391492
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30391492 50 g
1 options
Produktkod. 30391492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94383050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylamine Sulfate
CAS 10039-54-0
Molekylformel H8N2O6S
Kvantitet 50 g
Synonym Bis(hydroxylamine) Sulfate, Bis(hydroxylammonium) Sulfate, Di(hydroxylamine) Sulfate, Envision MLB 2030, Hydroxyl Ammonium Sulfate ((HONH3)2SO4), Hydroxylamine Neutral Sulfate, Hydroxylammonium Sulfate, Lanasane LAB, Oxammonium Sulfate
InChI formel InChI=1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
LEDER NO.NO.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn hydroxylamin; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 164.14
Formel vikt 164.0103