Läs mer
Hydroxylammoniumklorid, 99+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11438942 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438942 250 g 250g
11448942 500 g 500g
11458942 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438942 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/1950/50
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Hydroxylammoniumklorid, 99+%, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5470-11-1
Molekylformel ClH4NO
Molekylvikt (g/mol) 69.49
MDL-nummer MFCD00051089
InChI-nyckel WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC-namn hydroxylamin; hydroklorid
LEDER Cl.NO
Specifikationer
Smältpunkt 155°C
Färg Vitt
pH 2.5 to 3.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Formel vikt 69.49g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.