Läs mer
Hydroxylapatite, for analysis
Produktkod. p-2691602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
Produktkod. 10199372
Brand: Thermo Scientific Acros 371260250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-06-5
Molekylformel Ca5HO13P3
Molekylvikt (g/mol) 502.31
MDL-nummer MFCD00010904
InChI-nyckel XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide
IUPAC-namn pentakalciumhydroxidtrifosfat
LEDER [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylapatite
Smältpunkt 1700.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Linjär formel 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Merck Index 15, 3514
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible
Formel vikt 502.31
Procent renhet 35 to 40% (Ca)
Kvalitet Analytisk
Förlust vid tändning 8% max. (800°C)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.