Läs mer
Hydroxylapatit, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436622 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436622 100 g 100g
11406622 10 g 10g
11416622 25 g 25g
11426622 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11436622 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215016280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10135.00 SEK
    9651.25 SEK / 100g
    Save 483.75 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1306-06-5
Molekylformel Ca5HO13P3
Molekylvikt (g/mol) 502.31
MDL-nummer MFCD00010904
InChI-nyckel XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonym Calcium phosphate hydroxide, Durapatite
IUPAC-namn pentakalciumhydroxidtrifosfat
LEDER [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxylapatite
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Formel vikt 502.31