Läs mer
Hydroxylysylpyridinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxylysylpyridinoline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N4O8/c19-12(16(25)26)3-1-9-6-22(7-10(23)2-4-13(20)17(27)28)8-15(24)11(9)5-14(21)18(29)30/h6,8,10,12-14,23H,1-5,7,19-21H2,(H3-,24,25,26,27,28,29,30) |
| Formel vikt | 428.191 |
| Procent renhet | >95% |