Läs mer
Hydroximalonsyra, TRC
Produktkod. 30396716
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396716 10 mg
30395985 100 mg
30393276 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30396716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH53155010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-69-3
Molekylformel C3H4O5
Molekylvikt (g/mol) 120.06
LEDER C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxymalonic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4O5/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1,4H,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vikt 120.0059