Läs mer
Hydroxymetansulfinsyra natriumsalthydrat, teknik 85 %, med upp till 5 % natriumsulfit (torr vikt).
Produktkod. 11432368
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432368 2500 g 2500g
11422368 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15731.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 149-44-0 | CH3NaO3S | 118,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-44-0
Molekylformel CH3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 118.08
MDL-nummer MFCD00040426
InChI-nyckel XWGJFPHUCFXLBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate, rongalite, rongalit, aldanil, discolite, formapon, formopan, hydrolit, leptacid, leptacit
PubChem CID 23689980
LEDER [Na+].OCS([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate
Smältpunkt 64 °C till 68 °C
Anteckningar om analysprocent forts. upp till 5 % natriumsulfit (torrvikt)
Kvantitet 2500 g
Beilstein 3630814
Merck Index 14,8620
IUPAC-namn natriumhydroximetansulfinat
Formel vikt 118.09 (Vattenlös)
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.