Läs mer
Hydroxymethyl Clenbuterol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxymethyl Clenbuterol-d6 |
| CAS | 1346601-00-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H12D6Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-(dimethyl-d6)ethyl)amino]methyl]benzenemethanol, NA 1141-d6, HMCBT-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.23 |
| Formel vikt | 298.1122 |
| Visa mer |