Läs mer
Hydroxymethyl Clenbuterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clenbuterol-hydroxymethyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 292.0745 |
| Procent renhet | >95% |