Läs mer
Hydroxymethyl Dasatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxymethyl Dasatinib |
| CAS | 910297-58-4 |
| Molekylformel | C22 H26 Cl N7 O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxamide, N-[2-chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, N-[2-Chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26ClN7O3S/c1-14-25-18(11-19(26-14)30-7-5-29(6-8-30)9-10-31)27-22-24-12-17(34-22)21(33)28-20-15(13-32)3-2-4-16(20)23/h2-4,11-12,31-32H,5-10,13H2,1H3,(H,28,33)(H,24,25,26,27) |
| LEDER | Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(Cl)cccc3CO)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4 |
| IUPAC-namn | N-[2-chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 504 |
| Formel vikt | 503.1506 |