missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydroxymethyl Tolperisone-d10 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30406363
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406363 50 mg
30405851 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82552750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1346605-29-5
Molekylformel C16H14D10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 307.88
Synonym 1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-methyl-3-(1-piperidinyl-d10)-1-propanone Hydrochloride
IUPAC-namn 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-yl)-1-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-2-methylpropan-1-one;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C1([2H])N(CC(C)C(=O)c2ccc(CO)cc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hydroxymethyl Tolperisone-d10 Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-13(11-17-9-3-2-4-10-17)16(19)15-7-5-14(12-18)6-8-15;/h5-8,13,18H,2-4,9-12H2,1H3;1H/i2D2,3D2,4D2,9D2,10D2;
Formel vikt 307.2123
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.