Läs mer
Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivning
Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) 1.0 mg/ml in Methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1 H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) |
| CAS | 170571-00-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1 H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H14 F3 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1 H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Hydroxymethylcelecoxib |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H14F3N3O3S/c18-17(19,20)16-9-15(12-3-1-11(10-24)2-4-12)23(22-16)13-5-7-14(8-6-13)27(21,25)26/h1-9,24 H,10H2,(H2,21,25,26) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(CO)cc3)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[5-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Visa mer |