Läs mer
Hydroxynaphthol Blue, indikator för metalltitrering, Solstice
Produktkod. 15634110
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15634110 50 g Glasflaska 50g
15624110 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15634110 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3393650G
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Indikator för metalltitrering
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63451-35-4
Molekylformel C20H11N2Na3O11S3
Molekylvikt (g/mol) 620.46
MDL-nummer MFCD00036393
InChI-nyckel JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC-namn trinatrium;3-hydroxi-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxynaphthol blue
UN-nummer NONH for all modes of transport
Infrarött spektrum Följer strukturen
Formel vikt 620,47 g/mol
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Fysisk form Vätska