Läs mer
Hydroxynaftolblått, indikator för metalltitrering, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120482 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 15624110
Brand: Honeywell-Fluka 3393610G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indikator för metalltitrering
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63451-35-4
Molekylformel C20H11N2Na3O11S3
Molekylvikt (g/mol) 620.46
MDL-nummer MFCD00036393
InChI-nyckel JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC-namn trinatrium;3-hydroxi-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxynaphthol blue
UN-nummer NONH for all modes of transport
Infrarött spektrum Conforms to structure
Formel vikt 620.47g/mol
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Fysisk form Vätska