missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydroxyphenamate, Mikromol™
Beskrivning
Hydroxyphenamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyphenamate |
| CAS | 50-19-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydroxyphenamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2-Butanediol, 2-phenyl-, 1-carbamate, 2-Hydroxy-2-phenylbutyl carbamate, AL 0361, Hydroxyphenamate, Listica, NSC 108034, Oxyfenamate, Oxyphenamate, P 301, Carbamic acid, beta-ethyl-beta-hydroxyphenethyl ester (7CI), beta-Ethyl-beta-hydroxyphenethyl carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-11(14,8-15-10(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,2,8H2,1H3,(H2,12,13) |
| LEDER | CCC(O)(COC(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2-hydroxy-2-phenylbutyl) carbamate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?