Läs mer
Hydroxypivalsyra metylester, TRC
Produktkod. 30402802
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30402802 500 mg
1 options
Produktkod. 30402802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH950133500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Molekylformel C6 H12 O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
LEDER COC(=O)C(C)(C)CO
IUPAC-namn Metyl-3-hydroxy-2,2-dimetylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 132.158
Formel vikt 132.079