Läs mer
Hydroxypivalsyra metylester, TRC
Produktkod. 30408600
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30408600 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30408600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9501332.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Molekylformel C6 H12 O3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
LEDER COC(=O)C(C)(C)CO
IUPAC-namn Metyl-3-hydroxy-2,2-dimetylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 132.158
Formel vikt 132.079