Läs mer
Hydroxyprogesterone caproate, MedChemExpress
Beskrivning
Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic, steroidal progestin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyprogesterone caproate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 630-56-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H40O4 |
| Synonym | 17α-Hydroxyprogesterone hexanoate 17α-Hydroxyprogesterone caproate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (116.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC([C@@]1(OC(CCCCC)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Visa mer |