Läs mer
Hydroxypropanedial, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxypropanedial |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c4-1-3(6)2-5/h1-3,6H |
| Formel vikt | 88.016 |