Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Hydroxipropylcellulosa, medelmolekylvikt 100 000
Produktkod. 10723191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723191 100 g Glasflaska 100g
10477380 250 g Glasflaska 250g
10667753 1 kg Plastflaska 1kg
15129223 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10723191 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 184881000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9004-64-2 | (C24H44O16)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-64-2
Molekylformel (C24H44O16)n
MDL-nummer MFCD00132688
Synonym 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl cellulose
Färg Vit till grädde
pH 5 till 8,5 (1 % soln.)
Fysisk form Granulat eller kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 5% max. (105 °C)
Förpackning Glasflaska
Viskositet 75–150 mPa·s, 5% vattenlösning
Formel vikt 100 000 (Genomsnitt)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.