Läs mer
Hydroxypropyl cellulose, M.W. 100,000
Produktkod. 11395677
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2kg
500g
Produktkod. 11395677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043400.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förtjockningsmedel, bindemedel och emulgeringsmedel
Förtjockningsmedel, bindemedel och emulgeringsmedel. Hydroxipropylcellulosa används som emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, visphjälpmedel och förtjockningsmedel. Det används också som bindemedel i keramik och glasyr, tillsats i hår och kosmetiska produkter och formblåsta flaskor. Vidare används det i vätningslösningar för kontaktlinser, som ett formuleringshjälpmedel och textureringsmedel för livsmedel. Dessutom fungerar det som ett aktuellt ögonskydd och smörjmedel. Det fungerar som sönderdelningsmedel och bindemedel i tabletter. Den används också som en siktmatris för DNA-separationer genom kapillär- och mikrochipelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-64-2
Molekylformel (C24H44O16)n
MDL-nummer MFCD00132688
Synonym 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl cellulose
Namnnotering M.W. 100,000
pH 7
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,4841
Löslighetsinformation Soluble in polar organic solvents,in water at room temperature;Soluble in water,methyl alcohol,ethyl alcohol and other organic solvents.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.