Läs mer
Hydroxypropyl Chitosan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxypropyl Chitosan |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C51H101N3O24/c1-26(55)12-52-40-47(71-20-34(9)63)44(38(24-67-16-30(5)59)74-49(40)73-22-36(11)65)77-51-42(54-14-28(3)57)48(72-21-35(10)64)45(39(76-51)25-68-17-31(6)60)78-50-41(53-13-27(2)56)46(70-19-33(8)62)43(69-18-32(7)61)37(75-50)23-66-15-29(4)5 |
| Formel vikt | 1139.678 |