Läs mer
Hydroxypropyl-beta-cyklodextrin, 97 %
Produktkod. 10175600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10175600 100 g Glasflaska 100g
10388870 25 g Glasflaska 25g
10702164 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10175600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297561000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128446-35-5
Molekylformel C44H75O36
Molekylvikt (g/mol) 1180.05
MDL-nummer MFCD16621721
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Smältpunkt 278,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall Max 2%. Residual beta-cyklodextrin (på torrt ämne) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: metanol: >330 g/l (25 °C), kloroform: < 10 g/l (25 °C), dmso: >330 g/l (25 °C)
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.