Läs mer
Hydroxipropyl-β -cyklodextrin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10702164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10702164
Brand: Thermo Scientific Acros 297565000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128446-35-5
Molekylformel C44H75O36
Molekylvikt (g/mol) 1180.05
MDL-nummer MFCD16621721
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Smältpunkt 278.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.