Läs mer
Hydroxipropylβ -Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11418831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418831 1 g 1g
11428831 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418831 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215354001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 1g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Molekylärbiologi och cellbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94035-02-6
Molekylformel C54H102O39
Molekylvikt (g/mol) 1375.371
InChI-nyckel BZRWCHBEBFPRGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypropy-.beta.-cyclodextrin, 2-hydroxypropylether-b-cyclodextrin, hydroxypropyl beta-cyclodextrin, tetrakis 1 propanol ; @cyclo-hepta-amylose, cyclo-hepta-amylose; tetrakis propanol
PubChem CID 44134771
LEDER CCCO.CCCO.CCCO.CCCO.C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(C(C7O)O)OC8C(OC(O2)C(C8O)O)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl β-Cyclodextrin
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 1454
Fysisk form Fast