Läs mer
Hydroxypropylmetakrylat, 97+%, blandning av isomerer, stabiliserad
Produktkod. 10095800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10095800 250 g Glasflaska 250g
10331351 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10095800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412152500
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27813-02-1
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00004536
InChI-nyckel ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
IUPAC-namn 2-hydroxipropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl methacrylate
Namnnotering 96.5%
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 240.0°C
Flampunkt 101°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (Mixture of isomers) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4470 to 1.4490
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 130g/L (25°C). Other solubilities: miscible in almost all organic solvents
Stabilisator 150 to 300ppm MEHQ
Viskositet 9.9 mm2/s (20°C)
Formel vikt 144.17
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.