Läs mer
Hydroxypropylmetakrylat, blandning av isomerer, 97+%, stab. med ca 0,02 % 4-metoxyfenol
Produktkod. 11439086
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439086 5000 mL 5000ml
11429086 250 mL 250ml
11419086 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17951.0J
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Hydroxipropylmetakrylat är en funktionell monomer för framställning av heta fasta akrylbeläggningar, styren-butadienlatexmodifierare, akrylmodifierad polyuretanbeläggning, vattenlösliga pläteringsbeläggningar, lim, textilfinishingmedel, pappersbeläggning, ljuskänslig färg och polyuretanmedel, vinylhartsmodifierad. Huvudsakligen används i tillverkningen aktiva grupper av hydroxylakrylharts. Används i reaktivt utspädningsmedel och tvärbindningsmedel i UV-härdningssystemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hydroxipropylmetakrylat är en funktionell monomer för framställning av varma fasta akrylbeläggningar, styren-butadienlatexmodifierare, akrylmodifierad polyuretanbeläggning, vattenlösliga pläteringsbeläggningar, lim, textilfinishmedel, pappersbeläggning, ljuskänslig färg och polyuretanmodifierad vinylharts. Huvudsakligen används i tillverkningen aktiva grupper av hydroxylakrylharts. Används i reaktivt utspädningsmedel och tvärbindningsmedel i UV-härdningssystemet.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27813-02-1
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00004536
InChI-nyckel ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
IUPAC-namn 2-hydroxipropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl methacrylate
Namnnotering mixture of isomers, stabilized with ≈0.02% 4-methoxyphenol
Smältpunkt 70°C (1mmHg)
Densitet 1.029
Kokpunkt 205°C to 209°C
Flampunkt 97°C (207°F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5000 mL
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.