Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropylmetylcellulosa, M.N. 86 000, viskositet 4 000 cP (2 % lösning)
Produktkod. 10676404 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676404 1 kg Plastflaska 1kg
10482811 100 g Plastflaska 100g
10645652 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676404 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 244020010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-65-3
Molekylformel C56H108O30
Molekylvikt (g/mol) 1261.45
MDL-nummer MFCD00131360
InChI-nyckel PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
PubChem CID 57503849
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan;1- [[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxipropoxi)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxipropoxi)-2-(2-hydroxipropoximetyl)oxan-
LEDER CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl methyl cellulose
Färg Vit till grädde
Fysisk form Pulver
Densitet 1.3900g/mL, 1.39
Merck Index 15, 4880
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i varmt vatten; lösliga i dmf, dmso, etylenglykol (het), pyridin; olösliga i vattenfri etanol, dietyleter, kloroform
Kvantitet 1 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10% max.
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.