missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Hydroxypropyl)methyl Cellulose Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hypromellose phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17) |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?