Läs mer
Hydroxypropylmetylcellulosa, 28-30 % metoxyl, 7-12 % hydroxipropyl, viskositet (2 % aq. soln., 20 °C) 7500-14000 mPa
Beskrivning
Hydroxipropylmetylcellulosa används som ett oftalmiskt smörjmedel, ett emulgeringsmedel och ett förtjocknings- och suspenderingsmedel. Det används i stor utsträckning som hjälpämne i farmaceutiska formuleringar. Det fungerar också som en livsmedelstillsats. Dess ögondroppar är kända som konstgjorda tårar, som används för att lindra torrhet och ömhet i ögonen. Den hittar tillämpningar inom olika områden som kakellim, gipsprodukter, kosmetika, cementputs, kontaktlinser, rengöringsmedel och rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxypropyl methylcellulose |
| Namnnotering | 28 till 30 % metoxyl, 7 till 12 % hydroxipropyl, viskositet (2 % vattenlösning, 20 °C) 7 500 till 14 000 mPa·s |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Merck Index | 14,4842 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, etanol, eter, aceton och organiska lösningsmedel. |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.