Läs mer
Hydroxypropylmetylcellulosa
Produktkod. 11480041
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480041 50 g 50g
11490041 250 g 250g
11470041 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480041 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044779.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261,45 g/mol
Hydroxipropylmetylcellulosa används som ett oftalmiskt smörjmedel, ett emulgeringsmedel och ett förtjocknings- och suspenderingsmedel. Det används i stor utsträckning som hjälpämne i farmaceutiska formuleringar. Det fungerar som en livsmedelstillsats. Dess ögondroppar är kända som konstgjorda tårar, som används för att lindra torrhet och ömhet i ögonen. Den hittar tillämpningar inom olika områden som kakellim, gipsprodukter, kosmetika, cementputs, kontaktlinser, rengöringsmedel och rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-65-3
Molekylformel C56H108O30
Molekylvikt (g/mol) 1261.45
MDL-nummer MFCD00131360
InChI-nyckel PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetyl)oxan-2-yl]oxioxan;1- [[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxipropoxi)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxipropoxi)-2-(2-hydroxipropoximetyl)oxan-
LEDER CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxypropyl methylcellulose
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,4842
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol, eter, aceton och organiska lösningsmedel.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.