Läs mer
Hydroxypyruvic Acid Phosphate Barium Salt (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxypyruvic Acid Phosphate Barium Salt |
| CAS | 114887-36-4 |
| Molekylformel | C3H5O7P . (3/2Ba) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Oxo-3-(phosphonooxy)propanoic Acid Barium Salt, 3-Phosphohydroxy Pyruvate Barium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5O7P.Ba/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9); |
| LEDER | O=C(C(COP(O)(O)=O)=O)O.[Ba] |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.02 |
| Formel vikt | 389.96 |