missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 11 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99361UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 11 Polyclonal antibody specifically detects hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 11 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 11 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 350 | |
| 17betaHSD11, 17betaHSDXI, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 11, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type XI, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase XI, 17bHSD11, CTCL-associated antigen HD-CL-03, dehydrogenase/reductase (SDR family) member 8, DHRS8, EC 1.1.1, EC 1.1.1.62, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 11, member 2,17-beta-HSD 11, PAN1BRETSDR2,17-BETA-HSD11, retSDR2, RetSDR2,17-BETA-HSDXI, SDR16C2,17BHSD11, T-cell lymphoma-associated antigen HD-CL-03,17-beta-HSD XI | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 11. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 51170 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering