Läs mer
Hydroxytacrin maleatsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483409
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483409 250 mg -
15473409 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60680.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 118909-22-1 | Molekylformel: C17H18N2O5 | Molekylvikt: 330,34 g/mol
Kolinesterashämmare. Potentiell behandling för Alzheimers sjukdom
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Kolinesterashämmare
  • Potentiell behandling för Alzheimers sjukdom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118909-22-1
Molekylformel C17H18N2O5
Molekylvikt (g/mol) 330.34
MDL-nummer MFCD00069287
InChI-nyckel NEEKVKZFYBQFGT-BTJKTKAUSA-N
Synonym velnacrine maleate, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate, hydroxytacrine maleate, mentane, 1-hydroxy tacrine maleate, unii-wr9885gals, velnacrine maleate usan, wr9885gals, dsstox_cid_25158
PubChem CID 5702293
IUPAC-namn 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroakridin-1-ol; (Z)-but-2-endisyra
LEDER C1CC(C2=C(C3=CC=CC=C3N=C2C1)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxytacrine maleate salt
Smältpunkt 171 °C till 173 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 330.34
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.