Läs mer
Hydroxythiovardenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxythiovardenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O4S2/c1-4-6-20-24-16(3)21-23(34)25-22(26-29(20)21)18-15-17(7-8-19(18)33-5-2)35(31,32)28-11-9-27(10-12-28)13-14-30/h7-8,15,30H,4-6,9-14H2,1-3H3,(H,25,26,34) |
| Formel vikt | 520.1926 |
| Procent renhet | >95% |