Läs mer
MedChemExpress Hydroxytyrosol
Produktkod. 16444857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16444857 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16444857 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0570
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Hydroxytyrosol (DOPET) is a phenolic compound with anti-oxidant, anti-atherogenic, anti-thrombotic, antimicrobial, anti-inflammatory and anti-tumour effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 154.16 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 10597-60-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.6%
Löslighet DMSO : 125 mg/mL (810.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (324.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonym DOPET∣ 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol∣ 3-Hydroxytyrosol
Mål Endogenous Metabolite∣Bacterial∣Fungal