Läs mer
MedChemExpress Hydroxytyrosol
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.16 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 10597-60-1 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 99.6% |
| Löslighet | DMSO : 125 mg/mL (810.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (324.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | DOPET∣ 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol∣ 3-Hydroxytyrosol |
| Mål | Endogenous Metabolite∣Bacterial∣Fungal |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?