Läs mer
Hydroxyurea, 98 %
Produktkod. p-4408438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469782 1 g 1g
11479782 5 g 5g
11489782 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469782 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10831.03
CAS: 127-07-1 | CH4N2O2 | 76,055 g/mol
Hydroxyurea används som en hämmare av DNA-syntes och ett läkemedel mot cancer. Den används som en prekursor för att framställa 1-hydroxi-5,6-dimetyl-lH-pyrimidin-2,4-dion via reaktion med 2-metyl-3-oxo-smörsyraetylester. Det används vid behandling av melanom, resistent kronisk myelocytisk leukemi och återkommande metastaserande eller inoperabla äggstockar. Det är också involverat i att minska graden av smärtsamma attacker vid sicklecellssjukdom och har antiretrovirala egenskaper vid sjukdomar som AIDS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten, varm alkohol och dimetylsulfoxid. Olösligt i etanol och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-07-1
Molekylformel CH4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 76.055
MDL-nummer MFCD00007943
InChI-nyckel VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
IUPAC-namn hydroxiurea
LEDER C(=O)(N)NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxyurea
Smältpunkt ∽140°C (decomposition)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1 g
Beilstein 1741548
Löslighetsinformation Soluble in water,hot alcohol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol and benzene.
Formel vikt 76.06
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxyurea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyurea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.