Läs mer
Hydroxyurea, 98 %
Beskrivning
Hydroxyurea används som en hämmare av DNA-syntes och ett läkemedel mot cancer. Den används som en prekursor för att framställa 1-hydroxi-5,6-dimetyl-lH-pyrimidin-2,4-dion via reaktion med 2-metyl-3-oxo-smörsyraetylester. Det används vid behandling av melanom, resistent kronisk myelocytisk leukemi och återkommande metastaserande eller inoperabla äggstockar. Det är också involverat i att minska graden av smärtsamma attacker vid sicklecellssjukdom och har antiretrovirala egenskaper vid sjukdomar som AIDS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslig i vatten, varm alkohol och dimetylsulfoxid. Olösligt i etanol och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Oförenlig
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyurea |
| Smältpunkt | ∼140 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1741548 |
| Merck Index | 14,4848 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, varm alkohol och dimetylsulfoxid. Olöslig i etanol och bensen. |
| Formel vikt | 76.06 |
| Procent renhet | 98% |
Safety and Handling
- Hydroxyurea
- Fara
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyurea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.