Läs mer
Hydroxyurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10502164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10502164 100 g Glasflaska 100g
10795991 5 g Glasflaska 5g
10646162 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10502164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151681000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydroxyurea, 98%, CAS # 127-07-1, är en förening med antineoplastisk, immunmodulerande, radikalfångare och antimitotisk aktivitet. Det visar hämmande aktivitet mot nukleinsyrasyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Hydroxyurea är en medlem av klassen urea som uppvisar antineoplastiska, immunmodulerande, radikalfångande och antimitotiska aktiviteter.
•Det har hämmande aktivitet mot nukleinsyrasyntes.
•Det hämmar också ribonukleosid-difosfatreduktas, ett enzym som är nödvändigt för att omvandla ribonukleosid-difosfat till deoxiribonukleosid-difosfat, vilket förhindrar celler från att lämna G1/S-fasen i cellcykeln
Användningsområden
•Hydroxyurea har en antiretroviral aktivitet, hämmar humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1) DNA-syntes i perifera blodlymfocyter, vilket minskar mängden intracellulära deoxinukleotider
•Denna förening har också en radiosensibiliserande aktivitet, bibehåller cellerna i den strålningskänsliga G1-cellcykelfasen och interfererar följaktligen med DNA-reparation
•Det har använts för cellcykelsynkronisering i humana bröstkarcinomceller
•Denna förening uppvisar hämmande aktivitet i celladhesion och motilitetsanalys i ccRCC Caki (HTB-47) och CD9 knockdown-celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-07-1
Molekylformel CH4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 76.04
MDL-nummer MFCD00007943
InChI-nyckel VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
IUPAC-namn hydroxiurea
LEDER C(=O)(N)NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxyurea
Smältpunkt 142°C to 146°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max. (1 g, 60°C) (< 0.7 kPa)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (on dried substance) (Iodometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HONHCONH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 03, 95
Merck Index 15, 4888
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol
Formel vikt 76.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroxyurea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.