Läs mer
Hydroxyurea, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11348849 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348849 1 g 1g
11358849 5 g 5g
11368849 10 g 10g
11378849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11348849 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210202301
Hämmare av DNA-syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-07-1
Molekylformel CH4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 76.055
InChI-nyckel VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
IUPAC-namn hydroxiurea
LEDER C(=O)(N)NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxyurea
Kvantitet 1 g
Formel vikt 76.1
Fysisk form Kristallin