Läs mer
Hydroxyzine Acetic Acid Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-2-[2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]-acetic Acid Dihydrochloride (Ethoxycetirizine Dihydrochloride) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O4.2ClH/c24-21-8-6-20(7-9-21)23(19-4-2-1-3-5-19)26-12-10-25(11-13-26)14-15-29-16-17-30-18-22(27)28;;/h1-9,23H,10-18H2,(H,27,28);2*1H |
| Formel vikt | 504.1349 |
| Procent renhet | >95% |