Läs mer
Hydroxyzine-d4 2HCl (2-hydroxyethoxy-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyzine-D4 (2-hydroxyethoxy-1,1,2,2-D4) Dihydrochloride |
| CAS | 1219805-91-0 |
| Molekylformel | C21 D4 H23 Cl N2 O2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Hydroxyzine-D4 (2-hydroxyethoxy-1,1,2,2-D4) dihydrochloride, Hydroxyzine-d4 dihydrochloride, (±)-Hydroxyzine-d4 dihydrochloride, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol-1,1,2,2-d4 dihydrochloride, 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-[2-((2-hydroxy-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)ethyl)]piperazine dihydrochloride, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy-1,1,2,2-d4)ethyl]piperazine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H27ClN2O2.2 ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25 H,10-17H2;2*1 H/i15D2,17D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]-1,1,2,2-tetradeuterioethanol;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.8508 |
| Formel vikt | 450.1546 g/mol |
| Visa mer |