Läs mer
Hydroxyzine dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Hydroxyzine dihydrochloride, a benzodiazepine antihistamine agent, acts as a orally active histamine H1-receptor and serotonin antagonist. Hydroxyzine dihydrochloride has anxiolytic effect and can be used forthe research of generalised anxiety disorder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyzine dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2192-20-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H29Cl3N2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 150 mg/mL (334.95 mM) |
| LEDER | ClC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N3CCN(CCOCCO)CC3.Cl.Cl |
| Visa mer |