Läs mer
Hydroxyzine pamoate, MedChemExpress
Produktkod. 16498486
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498486 100 mg
1 options
Produktkod. 16498486 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0895
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Hydroxyzine pamoate is a histamine H1-receptor antagonist.
Hydroxyzine pamoate is a histamine H1-receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroxyzine pamoate
CAS 10246-75-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C44H43ClN2O8
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.ClC5=CC=C(C(N6CCN(CCOCCO)CC6)C7=CC=CC=C7)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 763.27
Formel vikt 763.27
Procent renhet 98.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation