Läs mer
Hydroxyzine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyzine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27ClN2O2/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-9,21,25H,10-17H2 |
| Formel vikt | 374.1761 |
| Procent renhet | >95% |