Läs mer
Ansell HyFle™ 11-644 Skärsäkra handskar
Produktkod. 18604323
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18604323 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 18604323 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11644120
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mångsidiga industriella handskar, som kombinerar skärskydd, avancerad hållbarhet och fingerfärdighet.
  • Ökat skydd: HyFlex™ 11-644 skärsäkra handskar använder INTERCEPT™ skärmotståndsteknologi för att prestera enligt ANSI/ISEA105-2024 CUT A2 och EN ISO B skyddsstandarder för skärsår
  • Förbättrad hållbarhet: Dessa slitstarka handskars polyuretanbeläggning förblir både manövrerbar och slitstark över tid
  • Förbättrad ergonomi: 11-644-modellens ergonomiska passform och låga handflatvikt gör den perfekt bekväm för mycket precisa operationer
  • Äkta praktiskhet: HyFlex™ 11-644 PPE-handskar säljs också i form av säljförpackningar, för praktisk påfyllning och återanvändning i verkliga förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd Nivå B
Hand Specifikt
Latexfri Nej
Material HPPE, Nylon, Spandex, Polyuretan
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 12