Description
- Förhöjda försvar: Designade med INTERCEPT™ skärmotståndsteknologi och uppfyller ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 och EN ISO E-standarder, HyFlex™ skyddar 11-755 industrihandskar mot skärsår och hjälper till att förebygga vanliga arbetsplatsolyckor
- Förbättrad taktil känslighet: Handflatedoppade med nylonfoder, dessa PU-belagda handskar får ökad taktil känslighet och pekskärmskompatibel
- Ökad komfort: Lätta och anpassade efter naturliga handkonturer, HyFlex™ 11-755 PPE-handskar orsakar minimal handtrötthet
- Förbättrad fingerfärdighet: Dessa polyuretanhandskars ultralätta design ökar också flexibiliteten och användarvänligheten
- Certifierad hudvänlighet: HyFlex™ 11-755 industriella arbetshandskar är Dermatest-godkända™ för hudvänlighet
Specifications
Specifications
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå E |
| Hand | Specifikt |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Volfram, Spandex, Polyester, Polyuretan |
| Produkttyp | Industrihandskar |
| Storlek | 7 |