Läs mer
Ansell HyFle™ 11-755 skärsäkra handskar
Produktkod. 18844417 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18844417 12
18804417 7
18814417 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18844417 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11755120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3698.90 SEK
    2401.10 SEK / 12 par
    Save 1297.80 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Ultralätta ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 och EN ISO E skärsäkra handskar med pekskärmskompatibilitet.
  • Förhöjda försvar: Designade med INTERCEPT™ skärmotståndsteknologi och uppfyller ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 och EN ISO E-standarder, HyFlex™ skyddar 11-755 industrihandskar mot skärsår och hjälper till att förebygga vanliga arbetsplatsolyckor
  • Förbättrad taktil känslighet: Handflatedoppade med nylonfoder, dessa PU-belagda handskar får ökad taktil känslighet och pekskärmskompatibel
  • Ökad komfort: Lätta och anpassade efter naturliga handkonturer, HyFlex™ 11-755 PPE-handskar orsakar minimal handtrötthet
  • Förbättrad fingerfärdighet: Dessa polyuretanhandskars ultralätta design ökar också flexibiliteten och användarvänligheten
  • Certifierad hudvänlighet: HyFlex™ 11-755 industriella arbetshandskar är Dermatest-godkända™ för hudvänlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd Nivå E
Hand Specifikt
Latexfri Ja
Material HPPE, Volfram, Spandex, Polyester, Polyuretan
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 12