Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-130 Sömlös stickad polyamid antistatisk handskar med belagd handflata
Produktkod. 16019891 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16019891
Brand: Ansell 11130070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Handskar är stickade med en sömlös, non-stop process med höghållfast polyamid kontinuerlig tråd. Antistatiska egenskaper skyddar användare från elektrostatisk urladdning.
  • Gloves are knitted using a seamless, non-stop process
  • Textile liner made of high-tenacity polyamid continuous thread that includes copper
  • Seamless, fine stitches enhance user comfort
  • Stretchable polyurethane coating on the palm for grip capabilities
  • Antistatic properties offer the user hand protection against electrostatic discharge
  • Low lint for cleanroom applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Konstruktion Seamless Knit
Beläggningsmaterial Polyurethane
Färg Gray
Hand Specific
Material Polyamide
Produkttyp Anti-static Gloves
Storlek 7
EN388 Standard 3131A
Kön Unisex
Handske manschettstil Knit
Typ av palm Coated
Serie 11-130
Garnmätare 13